Learn More
Gepotidacin, MedChemExpress
Código de producto. 16443197
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16443197
Marca: Medchem Express HY16742
MedChemExpress Gepotidacin (GSK2140944) is a novel triazaacenaphthylene bacterial type II topoisomerase inhibitor.
Gepotidacin (GSK2140944) is a novel triazaacenaphthylene bacterial type II topoisomerase inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gepotidacin
CAS 1075236-89-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H28N6O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo GSK2140944
Información de solubilidad DMSO : 7.14 mg/mL (15.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C=NC(C=C1)=C23)N3[C@H](CN4CCC(NCC5=CC(CCCO6)=C6C=N5)CC4)CN2C1=O
Peso molecular (g/mol) 448.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.52
Porcentaje de pureza 99.29%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.