Learn More
Geranil linalool, aprox. 95 %, téc., mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Geranyl linalool |
Nombre de nota | tech., ca. 95% |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 0.8800g/mL |
Punto de ebullición | 250.0°C |
Temperatura de inflamación | 160°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Índice de refracción | 1.4860 to 1.4920 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur