Learn More
Óxido de germanio(IV), polvo blanco/escamas/cristalino/gránulos/masa, etc., 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
Descripción
Used in phosphors, transistors and diodes, and infrared transmitting glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Germanium(IV) oxide |
| Punto de fusión | 1086°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Masa sinterizada de 3-12 mm |
| Cantidad | 2 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.99% (Metals basis) |
| Información de solubilidad | soluble in water; insoluble in HF and HCl. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.59 |
| Olor | Odorless |
| Densidad | 6.239 g/cm3 |