Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papel de prueba de germinación, Grado 190
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
25 mm × 133 mm
90 mm × 133 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Hecho de línters de algodón y pulpa refinada con > 95 % alfa-celulosa
- Ideal para garantizar un contenido de humedad óptimo para diversos tipos de semillas y formas de germinación
- Intervalo de pH entre 6,0 y 7,5
- Con resistencia a la humedad
- La estructura evita que las raíces de semillas finas crezcan a través del papel
Especificaciones
Especificaciones
| Peso base | 300 g/m2 |
| Descripción | Azul |
| Formato | Lámina |
| Material | Línteres de algodón y pulpa refinada (> 95 % de alfacelulosa) |
| Grado | 190 |
| Cantidad | 100/paq. |
| Grosor (métrico) | 0,65 mm |
| Dimensiones (L x An) | 90 mm × 133 mm |