missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ GFP-STAT3
Click to view available options
Cantidad:
10 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
STAT3 expressed as a fusion with GFP (Green Fluorescent Protein) to act as a physiological substrate for the Janus family of tyrosine kinases.
For use in combination with the LanthaScreen™ Tb-anti-STAT3 [pTyr705] Antibody (Cat. No. PV4846) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad cromogénica | 10 nmol |
| Contenido y almacenamiento | Sustrato de proteínas GFP-STAT3 en 50 mm de Tris-HCl, pH 7,5, 100 mm de NaCl, 10 % de glicerol, DTT 1 mm. Almacenar a -80 °C. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Industria farmacéutica y biofarmacéutica, identificación y validación de dianas y secuencias líder, en combinación con el anticuerpo LanthaScreen™ Tb-anti-STAT3 [pTyr705] (PV4846) para evaluar inhibidores en aplicaciones de cribaje de procesamiento medio a alto, descubrimiento y desarrollo de fármacos, biología de quinasas, ensayos de quinasas bioquímicas, ensayos de actividad de la quinasa LanthaScreen™ |
| Cantidad | 10 nmol |
| Sustrato | STAT3 |
| Substrate Properties | Sustrato basado en proteínas |
| Tipo de sustrato | Sustrato de cinasa |
| Target Enzyme | Tirosina cinasas |
| Descripción del artículo | GFP-STAT3, 10 nmol, expresado como fusión con GFP (proteína fluorescente verde) para actuar como sustrato fisiológico para la familia Janus de tirosina quinasas |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido