Learn More
Liebherr™ Congeladores estáticos con altura de mesa de la serie GGU
Código de producto. p-7138819 Tienda Liebherr Productos
Click to view available options
Color:
Acero inoxidable
N.º de cajones:
4 cubos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12058281
Marca: Liebherr™ GGU 1550
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Adecuado para instalación bajo encimera. Los congeladores estáticos con altura de mesa de la serie GGU de Liebherr™ son congeladores simples y confiables con estantes de placa evaporadora, controles electrónicos, pantalla digital y alarma de temperatura. Disponible solo con estantes, con contenedores de alambre o con cajones sólidos.
  • Sistema de evaporador de placas estático: Garantiza una capacidad de congelación cercana al producto para una congelación muy sencilla y fiable
  • Controles electrónicos con pantalla digital de temperatura: Proporciona controles fáciles de usar sin abrir la puerta, con una alarma de temperatura visual y sonora
  • Puertas con bisagras reversibles: Diseñado para uso intensivo con mangos ergonómicos y fáciles de agarrar
  • Sistema de refrigeración eficiente: Reduce el consumo de energía y los costes operativos con componentes de calidad superior
  • Refrigerante respetuoso con el medio ambiente: Efecto invernadero mínimo y sin potencial de agotamiento del ozono con una eficiencia energética excepcional
Especificaciones
Capacity (Metric) Freezer 133 L
Intervalo de temperatura (congelador) De -9 °C a -26 °C
Modelo de puerta HardLine con asa Slimline
No. of Doors 1
Lado abisagrado Intercambiable a la derecha
Cajones Cestillos de alambre
N.º de cajones 4 cubos
Estantes 4 placas de evaporador
Capacidad del estante (métrico) 24 kg
Descongelación Manual
Seguridad de acceso Bloqueo por llave
Refrigerante R 600a
Material de la cabina Acero
Acabado exterior Acero inoxidable
Interior Poliestirol blanco moldeado
Pantalla Digital, externo
Color Acero inoxidable
Tipo de control Electrónico
Incluye Alarma de temperatura, patas ajustables
Dimensiones interiores (F x An x Al) 44.3 × 47,4 × 67,6 (L × An × Al)
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 61,5 ×60 × 83 (L × An × Al):
Altura exterior (métrico) Compartimentos: 3 × 15 cm, 1 × 17cm
Consumo energético 0,724 kWh/24 h
Amperaje 0,6 A
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50 Hz
Vataje 60 w
Peso con embalaje (métrico) 42 kg
Peso (métrico) 39 kg