Learn More
Brady™ Símbolo GHS - Toxicidad aguda, marcadores individuales en un rollo
Código de producto. 15624837
Click to view available options
Material:
Poliéster
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. 15624837
Marca: Brady™ 834188
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquetas preimpresas para identificar los envases de productos químicos.
  • Etiquetas de alta calidad que pueden resistir los entornos más exigentes.
  • Muy resistente al mal tiempo, a la abrasión y a los productos químicos.
Especificaciones
Alternate Part Number PIC 1809-21*21-B7541-RLL-DC
Acabado Satinado
Material Poliéster
Cantidad 250/Paq.
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Altura (métrico) 21 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 21 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Diamante
Color Negro sobre Blanco