Learn More
Brady™ Símbolo GHS - Explosivo, montado en tarjeta
Click to view available options
Altura (métrico):
70 mm
100 mm
Anchura (métrico):
70 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 6
Descripción
- Etiquetas de alta calidad que pueden resistir los entornos más exigentes.
- Muy resistente al mal tiempo, a la abrasión y a los productos químicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | PIC 1801-70*70-B7541-CRD |
| Acabado | Satinado |
| Material | Poliéster |
| Cantidad | 6/Paq. |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Altura (métrico) | 70 mm |
| Grosor | 0,099 mm |
| Anchura (métrico) | 70 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a 110 °C |
| Forma | Diamante |
| Mostrar más |