Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación gigante de PTFE
Código de producto. 10410211 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
57 mm
80 mm
108mm
110 mm
136 mm
159 mm
Diámetro (métrico):
14 mm
24mm
24 mm
27mm
27 mm
36 mm
Forma:
Cilíndrico
Cilíndrico, Anillo de pivote
Triangular
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. 10410211
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñadas para su uso en recipientes y viales de gran tamaño. Estos modelos gigantes de barras agitadoras magnéticas con revestimiento de PTFE son esterilizables en autoclave.
  • Barra de agitación magnética estable de uso general
  • Diseñada para su uso en recipientes grandes y viales
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE; cilíndrico con anillo de pivote
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Recubrimiento PTFE
Diámetro (métrico) 24 mm
Longitud (métrico) 57 mm
Cantidad 1 unidad
Forma Cilíndrico, Anillo de pivote
Tipo Barra agitadora de PTFE gigante