Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación gigante de PTFE
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
57 mm
80 mm
108mm
110 mm
136 mm
159 mm
Diámetro (métrico):
14 mm
24mm
24 mm
27mm
27 mm
36 mm
Forma:
Cilíndrico
Cilíndrico, Anillo de pivote
Triangular
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Color | Blanco |
| Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
| Para utilizar con (equipo) | Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& |
| Diámetro (métrico) | 36 mm |
| Longitud (métrico) | 110 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Forma | Triangular |