Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación gigante de PTFE
Código de producto. 12706108 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
57 mm
80 mm
108mm
110 mm
136 mm
159 mm
Diámetro (métrico):
14 mm
24mm
24 mm
27mm
27 mm
36 mm
Forma:
Cilíndrico
Cilíndrico, Anillo de pivote
Triangular
Unit Size:
cada uno
paquete de 5
Product Code. 12706108
Only null left
Add to basket
Add to basket
Diseñadas para su uso en recipientes y viales de gran tamaño. Estos modelos gigantes de barras agitadoras magnéticas con revestimiento de PTFE son esterilizables en autoclave.
  • Barra de agitación magnética estable de uso general
  • Diseñada para su uso en recipientes grandes y viales
  • Esterilizable en autoclave
Specifications
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Recubrimiento PTFE
Diámetro (métrico) 36 mm
Longitud (métrico) 136 mm
Cantidad 1 unidad
Forma Triangular
Tipo Barra agitadora de PTFE gigante
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.