Learn More
Ácido giberélico, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483438
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11483438 1 g 1 g
11493438 5 g 5 g
11403448 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11483438
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17843.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 77-06-5 | C19H22O6 | 346.38 g/mol
It is a plant growth regulating hormone that promotes plant cell growth and elongation. They promote rapid stem and root growth, induce mitotic division and initiate (break dormancy) and increase seed germination rates. They are also involved in processes such as gravitropism, tensioning and floral display. Gibberellin A3 (G1025, G7645) and A4 (G7276) may be used as supplements to plant growth media such as Murashige and Skoog media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una hormona reguladora del crecimiento de plantas que promueve el crecimiento y la elongación de las células de las plantas. Promueve el crecimiento rápido del tallo y la raíz, induce la división mitótica e inicia (rompe el periodo de inactividad) y aumenta las tasas de germinación de semillas. También participa en procesos como el gravitropismo, la tensión y la exhibición floral. La giberelina A3 (G1025, G7645) y A4 (G7276) puede usarse como suplemento para los medios de crecimiento vegetal como los medios Murashige y Skoog.
Solubilidad
Soluble en agua 20°C 5 g/l. Soluble en etanol: 200 mg/4 ml.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-06-5
Fórmula molecular C19H22O6
Peso molecular (g/mol) 346.38
Número MDL MFCD00079329
Clave InChI IXORZMNAPKEEDV-QTWFBFKQSA-N
Sinónimo gibberellic acid, gibberellin a3, gibberellin, gibreskol, brellin, cekugib, grocel, gibberellin x, gibberellic acid ga3, gib-tabs
PubChem CID 91757643
Nombre IUPAC ácido (1R,2R,5S,8S,9S,10R,12S)-5,12-dihidroxi-11-metil-6-metilideno-16-oxo-15-oxapentaciclo[9.3.2.1⁵,⁸.0¹,¹⁰.0²,⁸]heptadec-13-eno-9-carboxílico
SMILES CC12[C@H]3[C@H](C(O)=O)[C@@]45CC(=C)[C@@](O)(C4)CC[C@H]5[C@]3(OC1=O)C=C[C@@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gibberellic acid
Punto de fusión 222°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 54346
Índice Merck 14,4419
Información de solubilidad Soluble in water 20°C 5g/L. Soluble in Ethanol: 200mg/4ml.
Rotación óptica +78° (c=2 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.37
Porcentaje de pureza ≥90%