Learn More
Ácido giberélico A4+A7, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-7057528
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
Product Code. Cantidad unitSize
15418109 1 g 1 g
15428109 5 g 5 g
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15418109
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J66661.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Gibberellic Acid A4+A7
Tipo Gibberellic Acid A4+A7
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Punto de ebullición de 582 °C
Información de solubilidad Soluble in methanol, ethanol, or acetone; Also soluble in dilute solutions of sodium bicarbonate or sodium acetate
Porcentaje de pureza 90%