Learn More
Gibco™ 2-mercaptoetanol
Potente agente reductor utilizado en un medio de cultivo celular para evitar niveles tóxicos de radicales de oxígeno.
Marca: Gibco™ 21985023
19.85 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 60-24-2 Peso : 0.21000kg
Descripción
- El mercaptoetanol no es estable en solución, así que la mayoría de los protocolos requiere suplementación diaria.
- Concentración de 55 mM en solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco (DPBS)
- Se fabrica en instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales, que se encuentran ubicadas en Grand Island, Nueva York, y que se han registrado en la FDA como fabricante de productos sanitarios y certificadas conforme a la norma ISO 13485
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 8 °C Condiciones de envío: Temperatura ambiente Vida útil: 36 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
55 mM | |
BME | |
Temperatura ambiente |
Células de mamíferos | |
Mediciones | |
entre 6 y 8 |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Sensibilización cutánea Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.