Learn More
Gibco™ DMEM Advanced
Se utiliza como medio basal para favorecer el crecimiento de muchas células de mamífero diferentes. Advanced DMEM Gibco™ se utiliza en aplicaciones de procesamiento de cultivos celulares.
Marca: Gibco™ 12491015
Descripción
- Contiene 4 veces la concentración de aminoácidos y vitaminas del medio esencial mínimo original de Eagle
- Está formulado originalmente con bajas cantidades de glucosa (1 g/l) y piruvato sódico, pero a menudo se utiliza con niveles de glucosa más altos, con o sin piruvato sódico
- No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
- Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF)
- Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (3,7 g/l) y, por lo tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico
- Las células cultivadas con éxito en DMEM incluyen fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso, así como líneas de células HeLa, 293, cos-7 y PC-12
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Origen animal | |
Líquido | |
Suero reducido | |
Sterile-filtered | |
Sin glutamina, Sin HEPES | |
Gibco™ | |
Temperatura ambiente |
MDBK, HepG2, COS-7, A549, MDCK, WI-38 y Vero | |
1 X | |
DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco) | |
Estéril con filtro | |
Alto contenido en glucosa, Rojo de fenol, Piruvato sódico, Aminoácidos no esenciales | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
500 mL |