Learn More
Gibco™ Medio Advanced RPMI 1640
Advanced RPMI (Roswell Park Memorial Institute) 1640 is a widely used basal medium that allows the culture of mammalian cells with reduced Fetal Bovine Serum (FBS) supplementation.
Marca: Gibco™ 12633012
28.44 EUR hasta el 2025-03-21
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Requires : Suplementación
Descripción
Si se compara con el clásico RPMI 1640, el suplemento de suero de puede reducir en 50-90 % sin cambios en la tasa de crecimiento o la morfología.i Las células cultivadas con éxito en el medio Advanced RPMI 1640, sin adaptación, incluyen SP2, Vero, Daudi, Raji y Jurkat. Este medio Advanced RPMI 1640 se modifica de la siguiente manera: glucosa, aminoácidos no esenciales, piruvato sódico, rojo de fenol; sin L-glutamina, HEPES.
- Es distinto a otros medios debido a la adición de los siguientes ingredientes para permitir la reducción de suero: etanolamina, glutatión, ácido ascórbico, insulina, transferrina, albúmina de suero bovino rica en lípidos AlbuMAX™ I para cultivo celular, y los oligoelementos selenito sódico, metavanadato amónico, sulfato cúprico y cloruro manganoso
- Requiere un suplemento de 1-5 % de suero fetal bovino y suplemento de 4 mM de L-glutamina o GlutaMAX™
- Muchas líneas de células no requieren adaptación a este medio
- La concentración de SFB debe optimizarse para cada línea de células para obtener la máxima reducción de suero
- Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (3,7 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
Gibco Advanced RPMI 1640 is manufactured at a cGMP compliant facility located in Grand Island, New York. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to the ISO 13485 standards.
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Origen animal | |
Líquido | |
Suero reducido | |
Estéril con filtro | |
Sin glutamina, Sin HEPES | |
Gibco™ | |
Temperatura ambiente |
Sp2, Vero, Raji, Daudi y Jurkat | |
1 X | |
Medio RPMI 1640 (medio Roswell Park Memorial Institute 1640) | |
Estéril con filtro | |
Glucosa, Rojo de fenol, Piruvato sódico, Aminoácidos no esenciales | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
500 mL |