Learn More
Gibco™ Medio basal AmnioMAX™ C-100
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4919818
Click to view available options
Cantidad:
90 mL
450 mL
Tamaño de la unidad:
90 ml
cada uno
Código de producto. 10538065
Marca: Gibco™ 17001082
Parte del kit utilizado para preparar el medio totalmente suplementado AmnioMAX C-100 Gibco desarrollado para cultivo a corto plazo de células del líquido amniótico humano para estudios citogenéticos y procedimientos de diagnóstico in vitro
El medio completo AmnioMAX C-100 Gibco es un kit de dos partes para la preparación de un medio completo que no requiere suplementos adicionales.
  • Calidad y pruebas de rendimiento
  • Cada lote del medio completo AmnioMAX C-100 Gibco se ha probado en un laboratorio de citogenética de referencia certificado en EE. UU. para garantizar un rendimiento superior en todo momento
  • Las muestras de líquido amniótico humano primario agrupadas se cultivan durante seis días en el medio completo AmnioMAX C-100 Gibco antes de medir el número total de colonias y el número total de colonias mitóticas
  • Además, cada lote se somete a pruebas de esterilidad, pH y osmolalidad
  • Formulación única y optimizada
  • El medio completo AmnioMAX C-100 Gibco contiene suero bovino fetal (SBF), gentamicina y L-glutamina para maximizar la fijación y el crecimiento celular
  • Cuenta con un sistema de amortiguación mejorado que proporciona una mayor estabilidad del pH durante las manipulaciones de los cultivos
  • Embalaje sostenible
Líquido amniótico y cultivo de vellosidades coriónicas, análisis celular, cultivo celular, proliferación celular, viabilidad celular, proliferación y función, clínica, investigación clínica y traslacional, citogenética, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
Gibco AmnioMAXC-100 Basal Medium is manufactured at a cGMP compliant facility, located in Grand Island, New York. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to ISO 13485 standards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio basal C-100
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos Glutamina
Cantidad 90 mL
Uso previsto del producto: Para uso diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.