Learn More
Gibco™ Medio completo AmnioMAX™-II
Descripción
Formato listo para usar
El medio completo Gibco AmnioMAX - II es un medio 1X congelado, listo para usar al descongelar. No requiere suplementos. El medio descongelado puede almacenarse a 2-8° C durante un máximo de diez días.
- Calidad y pruebas de rendimiento
- Cada lote del medio completo Gibco AmnioMAX - II se ha probado en un laboratorio de citogenética de referencia certificado en EE. UU. para garantizar un rendimiento superior en todo momento
- Las muestras de líquido amniótico humano primario agrupadas se cultivan durante seis días en el medio completo Gibco AmnioMAX- II antes de medir el número total de colonias y el número total de colonias mitóticas
- Además, cada lote se somete a pruebas de esterilidad, pH y osmolalidad
- Formulación única y optimizada
- El medio completo Gibco AmnioMAX - II contiene suero bovino fetal (SBF), gentamicina y L-glutamina para maximizar la fijación y el crecimiento celular
- Cuenta con un sistema de amortiguación mejorado que proporciona una mayor estabilidad del pH durante las manipulaciones de los cultivos
- Embalaje sostenible
Líquido amniótico y cultivo de vellosidades coriónicas, análisis celular, cultivo celular, proliferación celular, viabilidad celular, proliferación y función, clínica, investigación clínica y traslacional, citogenética, cultivo de células de mamífero
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Compliance
Gibco AmnioMAX - II Complete Medium is manufactured at a cGMP compliant facility, located in Grand Island, New York. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to ISO 13485 standards.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células de amniocitos |
| Concentración | 1 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio completo |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Con aditivos | Glutamina |
| Línea de productos | AmnioMAX |
| Cantidad | 100 mL |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Antibióticos incluidos | Gentamicina |
| Mostrar más |
Diagnóstico in vitro.