Learn More
Gibco™ Antibiótico-antimicótico (100X)
Descripción
- El antibiótico-antimicótico Gibco™ se usa para prevenir la contaminación por hongos y bacterias
- La solución contiene 10 000 unidades/ml de penicilina, 10 000 µg/ml de estreptomicina y 25 µg/ml de anfotericina B Gibco.
- Los antibióticos penicilina y estreptomicina impiden la contaminación bacteriana de los cultivos celulares debido a su eficaz acción combinada contra bacterias grampositivas y gramnegativas.
- La anfotericina B impide la contaminación fúngica de cultivos celulares debido a su inhibición de hongos y levaduras multicelulares.
- La penicilina fue originalmente purificada a partir del hongo Penicillium y actúa interfiriendo directamente con el volumen de la pared celular bacteriana, e indirectamente mediante la activación de la liberación de enzimas que alteran aún más la pared celular.
- La estreptomicina fue originalmente purificada a partir de la bacteria Streptomyces griseus y actúa uniéndose a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, lo que conduce a la inhibición de la síntesis de proteínas y la muerte de bacterias susceptibles.
- Almacenar a una temperatura de entre -5 °C y -20 °C
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De – 5 a – 20 °C Condiciones de envío: Hielo seco Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
| Concentración | 100X |
| Tipo de cultivo | Cultivo de células de mamífero |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Antibiótico y antimicótico |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Sterilization Method | Sterile-filtered |
| Cantidad | 20 mL |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1,2-Diaminopropane
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: 1,2-Diaminopropane