Learn More
Gibco™ Antibiótico-antimicótico (100X)
La solución contiene penicilina, estreptomicina y anfotericina B Gibco para impedir la contaminación de los cultivos celulares.
Marca: Gibco™ 15240112
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El antibiótico-antimicótico Gibco™ se usa para prevenir la contaminación por hongos y bacterias
- La solución contiene 10 000 unidades/ml de penicilina, 10 000 µg/ml de estreptomicina y 25 µg/ml de anfotericina B Gibco.
- Los antibióticos penicilina y estreptomicina impiden la contaminación bacteriana de los cultivos celulares debido a su eficaz acción combinada contra bacterias grampositivas y gramnegativas.
- La anfotericina B impide la contaminación fúngica de cultivos celulares debido a su inhibición de hongos y levaduras multicelulares.
- La penicilina fue originalmente purificada a partir del hongo Penicillium y actúa interfiriendo directamente con el volumen de la pared celular bacteriana, e indirectamente mediante la activación de la liberación de enzimas que alteran aún más la pared celular.
- La estreptomicina fue originalmente purificada a partir de la bacteria Streptomyces griseus y actúa uniéndose a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, lo que conduce a la inhibición de la síntesis de proteínas y la muerte de bacterias susceptibles.
- Almacenar a una temperatura de entre -5 °C y -20 °C
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De – 5 °C a – 20 °C Condiciones de envío: Hielo seco Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Cultivo de células de mamífero | |
Antibiótico y antimicótico | |
20 x 100 mL |
100 X | |
Líquido | |
Estéril con filtro |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.