Learn More
Gibco™ Frasco Gibco™, 100 ml Código de producto.: 10608318
Gibco™ Frasco Gibco™, 100 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10608318
100 mL
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
Código de producto. 10608318
Marca: Gibco™ 10339001
This Gibco bottle was designed to provide better ergonomic features, ease of use, and reduced chance of contamination.
This Gibco bottle was designed to provide better ergonomic features, ease of use, and reduced chance of contamination. The compact design of the Gibco media bottle allows for easier handling and storage as well as reduced packaging. This bottle is sterile, empty, and ready for use in cell culture applications.
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Materiales renovables
    • Contenido reciclado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 100 ml
Capacidad (métrico) 100 mL
Descripción Frasco Gibco™, 100 ml, 264 frascos, HDPE, boca ancha, estéril, menos recursos utilizados, menos residuos Características ecológicas, Temperatura ambiente Condición de envío, frascos irradiados a esterilidad de 10^-6, Utilizado en cultivo celular de mamíferos
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Incluye Frascos de 264 × 100 ml
Material PET
N.º por caja 264/caja
N.° por paquete 264 envase
Cantidad 264 frascos
Esterilidad Estéril
Línea de productos Gibco™
Contenido y almacenamiento Frascos estériles de 264 x 100 mL irradiados a 10-6.
almacenados a temperatura ambiente
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Boca Ancha
Tipo de producto Frasco
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote25624048 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number10339001
Número de lote35022088 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number10339001
Número de lote15923020 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number10339001
Número de lote11023010 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number10339001
Número de lote15123014 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number10339001
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Gibco™ Frasco Gibco™, 100 ml >