Learn More
Gibco™ Frasco Gibco™ de 500 mL
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10355638
Change view
Click to view available options
Cantidad:
120 frascos
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
10355638 120 frascos paquete de 120
1 options
Código de producto. 10355638
Marca: Gibco™ 10340001
El frasco Gibco está diseñado para ofrecer mejores características ergonómicas, facilidad de uso y menor posibilidad de contaminación.
El frasco Gibco está diseñado para ofrecer mejores características ergonómicas, facilidad de uso y menor posibilidad de contaminación. El diseño compacto del frasco de medios Gibco permite una manipulación y un almacenamiento más sencillos, así como un envasado reducido. Este frasco estéril y vacío está listo para su uso en aplicaciones de cultivo celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 500 ml
Capacidad (métrico) 500 mL
Descripción Frasco Gibco™, 500 ml, 120 frascos, HDPE, boca ancha, estéril, menos recursos utilizados, menos residuos Características ecológicas, Temperatura ambiente Condición de envío, frascos irradiados a esterilidad de 10^-6, Utilizado en cultivo celular de mamíferos
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Incluye Frascos de 120 × 500 ml
Material PET
N.º por caja 120/caja
N.° por paquete 120 envase
Cantidad 120 frascos
Esterilidad Estéril
Línea de productos Gibco
Contenido y almacenamiento Frascos estériles de 120 x 500 mL irradiados a 10-6.
almacenados a temperatura ambiente
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Boca Ancha
Tipo de producto Frasco