Descripción
- Se adapta a frascos Gibco de 500 ml y 1 l
- Azul
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
Color | Azul |
Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 15–30 °C Condiciones de envío: Ambiente |
Para utilizar con (equipo) | Frasco Gibco de 500 ml y 1 l |
Línea de productos | Gibco™ |
Cantidad | 1 each |
Forma | Cuadrada |
Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Gibco™ Peso del frasco >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido