Learn More
Gibco™ Bovine Serum, heat inactivated, New Zealand origin
Código de producto. 11580636
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
11580636 100 mL 100 ml
11590636 500 mL 500 ml
2 options
Código de producto. 11580636
Marca: Gibco™ 26170035
Obtenido a partir de ganado bovino de 12 a 24 meses de edad
Gibco™ sera offers excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements
  • Categoría de los sueros: Seguras
  • Origen: Nueva Zelanda
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: ≤10 °C
Condiciones de envío: Congelado
Especie Ganado/bovino
Age De 12 a 24 meses
País de origen Nueva Zelanda
Formulario Líquido
Formato Frasco
Tipo de producto Suero bovino adulto
Cantidad 100 mL
Serum Treatment Inactivado por calor
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Estéril con filtro
Línea de productos Gibco
Condiciones de envío Congelado
Mostrar más Mostrar menos
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.