Learn More
Gibco™ Bovine Serum, heat inactivated, New Zealand origin
Descripción
Gibco™ sera offers excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements
- Categoría de los sueros: Seguras
- Origen: Nueva Zelanda
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: ≤10 °C Condiciones de envío: Congelado |
| Especie | Ganado/bovino |
| Age | De 12 a 24 meses |
| País de origen | Nueva Zelanda |
| Formulario | Líquido |
| Formato | Frasco |
| Tipo de producto | Suero bovino adulto |
| Cantidad | 500 mL |
| Serum Treatment | Inactivado por calor |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Mostrar más |
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.