Learn More
Gibco™ Suero bovino, origen Nueva Zelanda
Sueros de rendimiento cualificado en EE. UU. para el cultivo general de células con líneas de células normales
Marca: Gibco™ 16170078
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Categoría de los sueros: Seguras
- Origen: Nueva Zelanda
- Obtenido a partir de ganado bovino de 12 a 24 meses
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: ≤ 10 °C Condiciones de envío: Congelado |
|
Ganado/bovino | |
Líquido | |
Suero bovino adulto | |
Esterilizado mediante filtración | |
Embalaje sostenible | |
Congelado |
De 12 a 24 meses | |
Nueva Zelanda | |
Frasco | |
500 mL | |
Estéril con filtro | |
Gibco™ |