Learn More
Gibco™ Carbenicillin Disodium Salt
Antibiótico de penicilina semisintético
Marca: Gibco™ 10177012
645.28 EUR hasta el 2024-11-29
Use el código promocional "21683" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La sal disódica carbenicilina es un antibiótico de penicilina semisintético que interfiere con la síntesis de la pared celular de bacterias gramnegativas mientras muestra baja toxicidad para los tejidos de la planta.
- Se usa como antibiótico selectivo para Agrobacterium y E. coli resistentes, generalmente a una concentración de entre 100 y 500 μg/ml.
- Se suministra en forma de polvo y se debe convertir en una solución madre de entre 100 y 500 mg/ml en agua.
Clonación, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Blanco, blanquecino | |
De 50 a 100 μg/ml | |
Carbenicilina | |
Gibco™ | |
Hielo húmedo |
Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C Condiciones de envío: Hielo Vida útil: 36 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Polvo | |
Estéril | |
5 g |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.