Learn More
Gibco™ Fibroblastos embrionarios de ratón CF1, irradiados
Código de producto. p-7078560
Click to view available options
Cantidad:
2 millones de células (2 x 106 células)
4 millones de células (4 x 106 células)
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
Código de producto. 15815771
Marca: Gibco™ A34180
Los fibroblastos embrionarios de ratón (MEF) Gibco CF1 irradiados son células alimentadoras ideales para apoyar células madre embrionarias (ESC) humanas y de ratón no diferenciadas y sanas y células madre pluripotentes inducidas (iPSC) en cultivos. Fabricado por MTI-GlobalSt
  • Ayude a ahorrar un tiempo valioso con los MEF preinactivados y listos para usar
  • Cultivos de ESC e iPSC con confianza utilizando células alimentadoras meticulosamente analizadas
  • Confíe en un producto ampliamente utilizado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Fibroblastos embrionarios crioconservados de ratón
Almacenar en nitrógeno líquido.
Age Embrionario
Tipo de célula Célula de alimentación, célula de fibroblasto embrionarias de ratón
Formulario Crioconservado
Especie Ratón
Fuente de dadores Agrupadas
Cantidad 2 millones de células (2 x 106 células)
Condiciones de envío Se envía con hielo seco