Learn More
Gibco™ Colagenasa, tipo II, polvo
Escinde el vínculo entre un aminoácido neutro (X) y la glicina en la secuencia Pro-X-Glic-Pro, que se encuentra con alta frecuencia en el colágeno.
Marca: Gibco™ 17101015
350.88 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00105kg
Descripción
La colagenasa es única entre las proteasas por su capacidad para degradar las fibrillas de colágeno nativo de triple hélice que comúnmente se encuentran en tejidos conectivos, como la piel, los tendones, los vasos sanguíneos y los huesos. La desagregación de colagenasa es adecuada para el cultivo de tumores humanos, riñón de ratón, cerebro humano adulto y fetal, y muchos otros tejidos, como el epitelio. La colagenasa es relativamente suave, se disocia bien a temperatura y pH fisiológicos y no requiere agitación mecánica ni un equipo especial.
- Aislada de Clostridium histolyticum
- Envasada como polvo liofilizado no estéril para su uso en investigación en disociación de células o tejidos y perfusiones de órganos
- La actividad es >125 unidades/mg
- Con una actividad de clostripaina más alta, resulta adecuada para la digestión de tejidos del hígado, corazón, hueso, tiroides y cartílago.
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: de 2 °C a 8 °C. Proteger de la luz Condiciones de envío: Temperatura ambiente Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Colagenasa | |
Temperatura ambiente |
Liofilizado | |
No estéril |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.