Learn More
Gibco™ DMEM/F-12, HEPES
Se utiliza como medio basal para favorecer el crecimiento de muchas células de mamífero diferentes. El DMEM/F-12 Gibco™, HEPES se utiliza en aplicaciones de procesamiento de cultivos celulares.
40.32€ - 447.00€
Especificaciones
Clasificación | Libre de material de origen animal |
---|---|
Concentración | 1 X |
Formulario | Líquido |
Tipo de producto | DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco)/F-12 |
Esterilidad | Estéril con filtro |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11574546
![]() |
Gibco™
11330032 |
500 mL |
40.32€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11559716
![]() |
Gibco™
11330057 |
10 x 500 mL |
192.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12529059
|
Gibco™
11330099 |
5 L |
244.00€
5 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11300882
|
Gibco™
11330107 |
10 L |
447.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Contiene cuatro veces la concentración de aminoácidos y vitaminas del medio esencial mínimo de Eagle.
- Está formulado originalmente con bajas cantidades de glucosa (1 g/l) y piruvato sódico, pero a menudo se utiliza con niveles de glucosa más altos, con o sin piruvato sódico
- No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
- Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF)
- Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (3,7 g/l) y, por lo tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico
- Las células cultivadas con éxito en DMEM incluyen fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso, así como líneas de células HeLa, 293, cos-7 y PC-12
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Libre de material de origen animal | |
Líquido | |
Estéril con filtro | |
Alto contenido en glucosa, Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo de fenol, Piruvato sódico |
1 X | |
DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco)/F-12 | |
Estéril con filtro | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.