Learn More
Gibco™ DMEM, alto contenido en glucosa
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
5 L
Tamaño de la unidad:
1000 ml
cada uno
Descripción
Requires
Suplementación
- El DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco) se utiliza ampliamente como un medio basal para favorecer el crecimiento de diferentes células de mamíferos.
- Las células cultivadas con éxito en el DMEM incluyen fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso, así como líneas de células HeLa, 293, cos-7 y PC-12.
- Almacenar de 2 °C a 8 °C, protegido de la luz.
Modificado de la siguiente manera:
- Con: Alto contenido en glucosa, L-glutamina, rojo fenol
- Sin: Piruvato sódico, HEPES
Uso de DMEM
- El DMEM contiene 4 veces la concentración de aminoácidos y vitaminas del medio esencial mínimo original de Eagle.
- Se formuló originalmente con bajas cantidades de glucosa (1 g/l) y piruvato sódico, pero a menudo se utiliza con niveles de glucosa más altos, y con o sin piruvato sódico.
- El DMEM no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento; por lo tanto, requiere suplementación, comúnmente con 10 % de Suero Bovino Fetal (SBF).
- Utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico (3,7 g/l) y, por tanto, requiere un entorno con 5–10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de células | HeLa, 293, Cos-7 y PC-12 |
| Tipo de célula | Fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso |
| Clasificación | Libre de material de origen animal |
| Concentración | 1 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco) |
| Serum Level | Suplementos de suero estándar |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Sterilization Method | Estéril con filtro |
| Con aditivos | Alto contenido en glucosa, Glutamina, Rojo de fenol |
| Mostrar más |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.