Learn More
Gibco™ DMEM, alto contenido en glucosa
Se utiliza como medio basal para favorecer el crecimiento de muchas células de mamífero diferentes. DMEM Gibco™, alto contenido en glucosa se utiliza en aplicaciones de procesamiento de cultivos celulares.
35.53€ - 252.00€
Especificaciones
Línea de células | HeLa, 293, Cos-7 y PC-12 |
---|---|
Tipo de célula | Fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso |
Clasificación | Libre de material de origen animal |
Concentración | 1 X |
Formulario | Líquido |
Requires: Suplementación
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10741574
![]() |
Gibco™
11965092 |
500 mL |
35.53€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15480564
![]() |
Gibco™
11965084 |
1000 mL |
65.75€
1000 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11330882
|
Gibco™
11965167 |
5 L |
252.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- El DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco) se utiliza ampliamente como un medio basal para favorecer el crecimiento de diferentes células de mamíferos.
- Las células cultivadas con éxito en el DMEM incluyen fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso, así como líneas de células HeLa, 293, cos-7 y PC-12.
- Almacenar de 2 °C a 8 °C, protegido de la luz.
Modificado de la siguiente manera:
- Con: Alto contenido en glucosa, L-glutamina, rojo fenol
- Sin: Piruvato sódico, HEPES
Uso de DMEM
- El DMEM contiene 4 veces la concentración de aminoácidos y vitaminas del medio esencial mínimo original de Eagle.
- Se formuló originalmente con bajas cantidades de glucosa (1 g/l) y piruvato sódico, pero a menudo se utiliza con niveles de glucosa más altos, y con o sin piruvato sódico.
- El DMEM no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento; por lo tanto, requiere suplementación, comúnmente con 10 % de Suero Bovino Fetal (SBF).
- Utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico (3,7 g/l) y, por tanto, requiere un entorno con 5–10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
HeLa, 293, Cos-7 y PC-12 | |
Libre de material de origen animal | |
Líquido | |
Suplementos de suero estándar | |
Estéril con filtro | |
Sin HEPES, Sin piruvato sódico | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso | |
1 X | |
DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco) | |
Estéril con filtro | |
Alto contenido en glucosa, Glutamina, Rojo de fenol | |
4500 mg/L |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.