Learn More
Gibco™ DMEM, alto contenido en glucosa, sin glutamina
Description
Requires
Suplementación
- Contiene 4 veces la concentración de aminoácidos y vitaminas del medio esencial mínimo original de Eagle
- Está formulado originalmente con bajas cantidades de glucosa (1 g/l) y piruvato sódico, pero a menudo se utiliza con niveles de glucosa más altos, con o sin piruvato sódico
- No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
- Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF)
- Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (3,7 g/l) y, por lo tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico
- Las células cultivadas con éxito en DMEM incluyen fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso, así como líneas de células HeLa, 293, cos-7 y PC-12
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
DMEM is manufactured at a cGMP-compliant facility located in Grand Island, New York. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to ISO 13485 standards. Class II Device U.S.
Specifications
Specifications
| Línea de células | HeLa, 293, Cos-7 y PC-12 |
| Tipo de célula | Fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso |
| Clasificación | Libre de material de origen animal |
| Concentración | 1 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco) |
| Serum Level | Suplementos de suero estándar |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Sterilization Method | Estéril con filtro |
| Con aditivos | Alto contenido en glucosa, Rojo de fenol |
| Show More |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.