Learn More
Gibco™ DMEM, alto contenido en glucosa, piruvato
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17825170
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
5 L
10 L
10 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
5 litros
500 ml
cada uno
Código de producto. 17825170
Marca: Gibco™ 11995040
Edge
Requires
Suplementación
Se utiliza como medio basal para favorecer el crecimiento de muchas células de mamífero diferentes. Gibco DMEM™, alto contenido en glucosa, piruvato se utiliza en aplicaciones de procesamiento de cultivos celulares.
  • El DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco) se utiliza ampliamente como un medio basal para favorecer el crecimiento de diferentes células de mamíferos.
  • Las células cultivadas con éxito en el DMEM incluyen fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso, así como líneas de células HeLa, 293, cos-7 y PC-12.
  • Almacenar de 2 °C a 8 °C, protegido de la luz.
Modificado de la siguiente manera:
  • Con: Alto contenido en glucosa, L-glutamina, rojo de fenol, piruvato sódico
  • Sin: Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES)
Uso de DMEM
  • El DMEM es único, ya que contiene 4 veces la concentración de aminoácidos y vitaminas que el medio esencial mínimo de Eagle.
  • Se formuló originalmente con bajas cantidades de glucosa (1 g/l) y piruvato sódico, pero a menudo se utiliza con niveles de glucosa más altos, y con o sin piruvato sódico.
  • El DMEM no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento; por lo tanto, requiere suplementación, comúnmente con 10 % de Suero Bovino Fetal (SBF).
  • El DMEM utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico (3,7 g/l) y, por tanto, requiere un entorno con 5–10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células HeLa, 293, Cos-7 y PC-12
Tipo de célula Fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco)
Serum Level Suplementos de suero estándar
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos Alto contenido en glucosa, Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico
Sin aditivos Sin HEPES
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamífero
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 1000 mL
Condiciones de envío Ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.