Learn More
Gibco™ DMEM, alto contenido en glucosa, piruvato, sin glutamina
Se utiliza como medio basal para favorecer el crecimiento de muchas células de mamífero diferentes. El medio DMEM Gibco™, con alto contenido en glucosa, piruvato, sin glutamina, se utiliza en aplicaciones de procesamiento de cultivos celulares y tisulares humanos ex vivo.
27.82€
Especificaciones
Línea de células | HeLa, 293, Cos-7 y PC-12 |
---|---|
Tipo de célula | Fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso |
Clasificación | Libre de material de origen animal |
Concentración | 1 X |
Formulario | Líquido |
Requires: Suplementación
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15400544
|
Gibco™
10313021 |
500 mL |
27.82€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Contiene 4 veces la concentración de aminoácidos y vitaminas del medio esencial mínimo original de Eagle
- Está formulado originalmente con bajas cantidades de glucosa (1 g/l) y piruvato sódico, pero a menudo se utiliza con niveles de glucosa más altos, con o sin piruvato sódico
- No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
- Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF).
- Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (3,7 g/l) y, por lo tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico
- Las células cultivadas con éxito en DMEM incluyen fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso, así como líneas de células HeLa, 293, cos-7 y PC-12
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
HeLa, 293, Cos-7 y PC-12 | |
Libre de material de origen animal | |
Líquido | |
Suplementos de suero estándar | |
Alto contenido en glucosa, Rojo de fenol, Piruvato sódico | |
Embalaje sostenible | |
Gibco™ |
Fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso | |
1 X | |
DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco) | |
Estéril con filtro | |
Sin glutamina, Sin HEPES | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Temperatura ambiente |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.