Learn More
Gibco™ Donor Bovine Serum with Iron, New Zealand Origin
Descripción
Gibco™ sera offers excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
- Categoría de los sueros: Seguro Complejo de citrato férrico a 6,0 mg/dl
- Origen: Nueva Zelanda.
- Nivel de endotoxinas: ≤10 EU/mL
- Obtenido a partir de ganado bovino de 12 a 24 meses de edad
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: ≤10 °C Condiciones de envío: Congelado |
| Especie | Ganado/bovino |
| Age | De 12 a 24 meses |
| País de origen | Nueva Zelanda |
| Formulario | Líquido |
| Formato | Frasco |
| Tipo de producto | Suero fetal bovino |
| Cantidad | 500 mL |
| Serum Treatment | Estándar (esterilizado mediante filtro) |
| Esterilidad | Estéril |
| Mostrar más |
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.