Learn More
Gibco™ DPBS (10X), calcio, magnesio
La solución salina equilibrada se utiliza para diversas aplicaciones de cultivos celulares, como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos
Marca: Gibco™ 14080055
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Las formulaciones de solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco (DPBS) con calcio y magnesio se utilizan generalmente como medios de transporte o para la preparación de reactivos. Esta solución salina tamponada con DPBS concentrada 10X se ha modificado de la siguiente manera: con calcio y magnesio; sin rojo de fenol. Libre de material de origen animal. Está disponible la formulación completa. Las formas concentradas de HBSS Gibco requieren el ajuste del pH y la filtración en el momento de la preparación.
- Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Sin piruvato sódico | |
Condiciones de almacenamiento: 2-8 °C. Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación. |
|
Gibco™ | |
500 mL | |
Variedad de aplicaciones de cultivo celular; como lavado de células antes de la disociación; transporte de células o de tejido; dilución de células para el recuento y preparación de reactivos | |
4,4 - 4,7 | |
Temperatura ambiente | |
Líquido |
Libre de material de origen animal | |
10 X | |
Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco (DPBS) | |
Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco | |
2900 - 3150 mOsm/kg | |
Sin rojo fenol | |
Estéril con filtro | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2953853 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 14080055 |
2390785 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 14080055 |
2517842 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 14080055 |
2368959 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 14080055 |
2390781 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 14080055 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Más descubrimientos, menos costes
Ahorre en miles de productos elegibles.Promo Code: 24111Expires: 2025-03-21
Days
0Hours
22Minutes
35Seconds
55New Offer Ahorre ahora
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.