Learn More
Gibco™ DPBS, calcio, magnesio
Descripción
- La solución salina equilibrada se utiliza para diversas aplicaciones de cultivos celulares, como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos.
- Por lo general, se emplean formulaciones con calcio y magnesio como medio de transporte o para la preparación de reactivos.
- Almacenar a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C
Modificado de la siguiente manera:
- Sin: calcio, magnesio
- Sin: rojo de fenol
Para uso diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco (DPBS) |
| Concentración | 1X |
| Para utilizar con (aplicación) | Lavado de células antes de la disociación, el transporte de células o muestras de tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos. |
| pH | entre 7,0 y 7,2 |
| Forma física | Líquido |
| Línea de productos | Gibco |
| Cantidad | 500 mL |
| Tipo de solución | Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Incluye | Sin piruvato sódico |
| Mostrar más |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.