Learn More
Gibco™ DPBS, calcio, magnesio
Beschreibung
- La solución salina equilibrada se utiliza para diversas aplicaciones de cultivos celulares, como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos.
- Por lo general, se emplean formulaciones con calcio y magnesio como medio de transporte o para la preparación de reactivos.
- Almacenar entre 2 °C y 8 °C
Modificado de la siguiente manera:
- Sin: calcio, magnesio
- Sin: rojo de fenol
Para uso diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Bestellinformation
Condición de envío: Temperatura ambiente
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco (DPBS) |
| Concentración | 1X |
| Para utilizar con (aplicación) | Lavado de células antes de la disociación, el transporte de células o muestras de tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos. |
| pH | entre 7,0 y 7,2 |
| Forma física | Líquido |
| Línea de productos | Gibco |
| Cantidad | 100 mL |
| Tipo de solución | Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Incluye | Sin piruvato sódico |
| Mehr anzeigen |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.