Learn More
Gibco™ DPBS, powder, no calcium, no magnesium
Código de producto. p-4924956
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 L
50 L
10 x 1 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
50 litros
paquete de 10
10443832 10 x 1 L paquete de 10
11560576 10 L 10 litros
11550576 50 L 50 litros
3 options
Código de producto. 10443832
Marca: Gibco™ 21600010
Edge
Dulbecco's Phosphate-Buffered Saline (DPBS) is a balanced salt solution used for a variety of cell culture applications, such as washing cells before dissociation, transporting cells or tissue, diluting cells for counting, and preparing reagents.
  • La solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco (DPBS) es una solución salina equilibrada utilizada para diversas aplicaciones de cultivos celulares, tales como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de muestras de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos.
  • Es necesario realizar formulaciones sin calcio ni magnesio para enjuagar los quelantes del cultivo antes de la disociación celular.
  • Las formas de polvo del medio de cultivo celular Gibco™ requieren suplementos de bicarbonato sódico, ajuste de pH y filtración en el momento de la preparación.
  • Almacenar entre 15 °C y 30 °C
Modificado de la siguiente manera
  • Sin: calcio, magnesio, rojo de fenol
Para uso diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
Fabricado en unas unas instalaciones con buenas prácticas de fabricación en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Instalaciones registradas en FDA como fabricante de productos sanitarios. Certificadas según la norma ISO 13485
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco (DPBS)
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
pH entre 7,2 y 7,7
Forma física Polvo
Línea de productos Gibco
Cantidad 10 x 1 L
Tipo de solución Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco
Incluye Sin piruvato sódico
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalidad 265 - 310 mOsm/kg
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.