Learn More
Gibco™ DPBS, sin calcio, sin magnesio
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
5 L
10 L
10 x 500 mL
20 L
Envase:
Bolsa
Frasco
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
5 litros
500 ml
cada uno
paquete de 10
Descripción
- La solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco (DPBS) es una solución salina equilibrada utilizada para diversas aplicaciones de cultivos celulares, tales como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de muestras de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos.
- Por lo general, se emplean formulaciones con calcio y magnesio como medio de transporte o para la preparación de reactivos.
- Almacenar entre 15 °C y 30 °C
Modificado de la siguiente manera
- Con: calcio, magnesio, glucosa y piruvato sódico
- Sin: rojo de fenol
Para uso exclusivo en investigación: no diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco (DPBS) |
| Concentración | 1X |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de células de mamíferos |
| pH | entre 7,0 y 7,3 |
| Forma física | Líquido |
| Línea de productos | Gibco |
| Cantidad | 20 L |
| Tipo de solución | Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco |
| Envase | Bolsa |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Mostrar más |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.