Learn More
Gibco™ DPBS, sin calcio, sin magnesio
Código de producto. 11544556
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
5 L
10 L
10 x 500 mL
20 L
Envase:
Bolsa
Frasco
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
5 litros
500 ml
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 11544556
Marca: Gibco™ 14190342
La solución salina equilibrada se utiliza para diversas aplicaciones de cultivos celulares, como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos.
  • La solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco (DPBS) es una solución salina equilibrada utilizada para diversas aplicaciones de cultivos celulares, tales como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de muestras de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos.
  • Por lo general, se emplean formulaciones con calcio y magnesio como medio de transporte o para la preparación de reactivos.
  • Almacenar entre 15 °C y 30 °C
Modificado de la siguiente manera
  • Con: calcio, magnesio, glucosa y piruvato sódico
  • Sin: rojo de fenol
Para uso exclusivo en investigación: no diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco (DPBS)
Concentración 1X
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
pH entre 7,0 y 7,3
Forma física Líquido
Línea de productos Gibco
Cantidad 5 L
Tipo de solución Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco
Envase Bolsa
Esterilidad Estéril con filtro
Incluye Sin piruvato sódico
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalidad 270 - 300 mOsm/kg
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.