Learn More
Gibco™ Dynabeads™ Human T-Activator CD3/CD28/CD137
Se acoplan con los anticuerpos anti-CD3, anti-CD28 y anti-CD137
225.00€ - 864.00€
Especificaciones
Tipo de célula | Linfocitos T (activados) |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ISO9001 and ISO13485 |
Concentración | 5.4 x 105 Beads/mL |
Contenido y almacenamiento | Suspensión que contiene 5 x 105 Dynabeads/mL en solución salina tamponada con fosfatos (PBS), pH 7,4, con 0,1% de seroalbúmina humana (HSA) Almacenar a: 2-8 °C. |
Descripción | Monoclonal antibodies covalently bound to DynaBeads magnetic Beads |
Includes: 0.4mL DynabeadsHuman T-Activator CD3/CD28/CD137 is supplied as a suspension containing 1 x 105 Dynabeads/mL in phosphate buffered saline (PBS), pH 7.4, w/ 0.1% human serum albumin (HSA)
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10142878
|
Gibco™
11162D |
0.4 mL |
225.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10573269
|
Gibco™
11163D |
2 mL |
864.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
El CD137 (4-1BB) es miembro de la familia del factor de necrosis tumoral. El anticuerpo agonista anti-CD137 actúa como molécula activadora coestimuladora de especial importancia para los linfocitos T efectores/de memoria y promueve la supervivencia y proliferación de los linfocitos T.
- Expansión eficiente y aumento de la tasa de supervivencia de los linfocitos T específicos de Ag
- No es necesario encontrar ni preparar el MNC o el antígeno que coincidan con el donante
- Los linfocitos T expandidos con Dynabeads mantienen respuestas específicas de Ag
- Capacidad: 20 pruebas
- Tipo de célula: Linfocitos T (activados)
- Producto final: Células
- Reactividad: Humano
- Especie diana: Humano
Activación y expansión celular, análisis celular, aislamiento y expansión celular, activación y expansión de células humanas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Linfocitos T (activados) | |
5.4 x 105 Beads/mL | |
Monoclonal antibodies covalently bound to DynaBeads magnetic Beads | |
Poliestireno magnético | |
DynaMag™ Magnet | |
Magnetic Beads | |
Humano | |
Temperatura ambiente | |
Humano | |
4.5 μm |
ISO9001 and ISO13485 | |
Suspensión que contiene 5 x 105 Dynabeads/mL en solución salina tamponada con fosfatos (PBS), pH 7,4, con 0,1% de seroalbúmina humana (HSA) Almacenar a: 2-8 °C. | |
Activation and Expansion of T-cells | |
Human T-Activator CD3/CD28/CD137 | |
Ratón | |
Dynabeads™ | |
Pre-isolated human antigen-specific T-cells from cell lines or clones | |
Epoxi | |
Monosized 4.5 μm (CV <5%) | |
For Research Use Only |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 36 meses a partir de la fecha de fabricación