Learn More
Gibco™ Dynabeads™ activadoras de linfocitos T humanos CD3/CD28 para expansión y activación de células T
Descripción
Includes
Los reactivos Dynabeads CD3/CD28 activadores de linfocitos T humanos se suministran en forma de suspensión que contiene 4 x 107 Dynabeads/ml en solución salina tamponada con fosfato (PBS), pH 7.4, con albúmina de suero humano al 0.1 % (HSA).
- Activación de células T, sin necesidad de células alimentadoras
- Células activadas que conservan su función in vivo
- Máxima reproducibilidad sin contaminación por anticuerpos solubles o mitógenos
- De 100 a 1000 veces la expansión de linfocitos T
- Tipo de célula: Células T (población total)
- Producto final: Células
- Reactividad: Humano
- Tipo de muestra: Cultivos celulares, células mononucleares de sangre periférica (PBMC)
- Especie diana: Humano
Activación y expansión celular, análisis celular, aislamiento celular, aislamiento y expansión celular, activación y expansión de células humanas, aislamiento de células humanas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células T (población total) |
| Certificaciones/conformidad | ISO9001 and ISO13485 |
| Clonalidad | Monoclonal |
| Concentración | 4 x 10 7 Beads/mL |
| Contenido y almacenamiento | El producto contiene 0,4 ml de Dynabeads CD3/CD28 activadoras de linfocitos T humanos en solución salina tamponada con fosfato (PBS), pH 7,4, con albúmina de suero humano (HSA) al 0,1 %. Almacene el producto a una temperatura de 2–8° C 4 × 107 gránulos/ml. |
| Descripción | Monoclonal antibodies covalently bound to DynaBeads magnetic Beads |
| Para utilizar con (aplicación) | Activación y expansión celular, análisis celular, aislamiento y expansión celular, activación y expansión de células humanas |
| Material | Poliestireno magnético |
| Tipo de producto | Activador de células T humanas CD3/CD28 |
| Para utilizar con (equipo) | DynaMag™ Magnet |
| Mostrar más |