Learn More
Gibco™ Activador de T de ratón Dynabeads™ CD3/CD28 para expansión y activación de células T
Gránulos superparamagnéticos de 4,5 μm con anticuerpos anti-CD3 y anti-CD28 unidos covalentemente a la superficie de los gránulos.
Marca: Gibco™ 11452D
734.40 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Includes: Dynabeads Mouse T-Activator CD3/CD28 are supplied as a suspension containing 4 x 107 Dynabeads/mL in phosphate buffered saline (PBS), pH 7.4, with 0.1% bovine serum albumin (HSA)
Descripción
Los CD3/CD28 de activador de linfocitos T de ratón Dynabeads están diseñados para la activación y expansión de linfocitos T de ratón con fines de investigación.
- Activación de células T, sin necesidad de células alimentadoras
- Células activadas que conservan su función in vivo
- Máxima reproducibilidad sin contaminación por anticuerpos solubles o mitógenos
- Expansión de hasta 1000 veces la célula T en dos semanas
- Tipo de célula: Células T (población total)
- Producto final: Células
- Reactividad: Ratón
- Tipo de muestra: Cultivos celulares, ganglios linfáticos, bazo
- Especie diana: Ratón
Activación y expansión celular, análisis celular, aislamiento y expansión celular, activación y expansión de células de ratón
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Células T (población total) | |
Monoclonal | |
Los Dynabeads™ de CD3/CD28 activadores de células T de ratón se suministran en suspensión y contienen 4 × 107 Dynabeads™/ml en solución salina tamponada con fosfato (PBS) con un pH de 7,4 y con seroalbúmina humana (HSA) al 0,1 %. Almacenar a: De 2 a 8 °C. | |
Brown | |
Poliestireno magnético | |
DynaMag™ Magnet | |
Magnetic Beads | |
2 ml | |
Cultivos celulares, ganglios linfáticos, bazo | |
Epoxi | |
Monosized 4.5 μm (CV <5%) | |
4,5 μm |
ISO9001 and ISO13485 | |
4 x 10 7 Beads/mL | |
Monoclonal antibodies covalently bound to DynaBeads magnetic Beads | |
Activation and Expansion of T-cells | |
Activador de células T de ratón CD3/CD28 | |
Hámster | |
DYNAL™, Dynabeads™ | |
Ratón | |
Temperatura ambiente | |
Ratón | |
2 mL | |
For Research Use Only |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2800833 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 11452D |
2800820 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 11452D |
2822244 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 11452D |
2843782 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | 11452D |
2843786 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | 11452D |