Learn More
Gibco™ Suero fetal bovino, certificado, inactivado por calor, Estados Unidos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11523387
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
10 x 50 mL
Formato:
Frasco
Frasco(s)
One Shot
Tamaño de la unidad:
500 ml
cada uno
Código de producto. Cantidad Formato unitSize
11523387 100 mL Frasco(s) cada uno
15898937 50 mL One Shot cada uno
15808947 10 x 50 mL One Shot cada uno
11533387 500 mL Frasco 500 ml
4 options
Código de producto. 11523387
Marca: Gibco™ 10082139
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Asegure los sueros para el cultivo celular con sueros de menor riesgo viral de regiones libres de SFB
  • Categoría de los sueros: Performance Plus
  • Origen: Estados Unidos
  • Nivel de endotoxinas: ≤5 EU/ml
  • Nivel de hemoglobina: ≤10mg/dL
Cultivo celular, cultivo de células S2 de Drosophila, cultivo de células High Five™, cultivo de células de insectos, cultivo de células de mamíferos, cultivo de células Sf9 y Sf21
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: ≤10 °C
Condiciones de envío: Congelado
Especie Ganado/bovino
Age Fetal
País de origen Estados Unidos
Formato Frasco(s)
Cantidad 100 mL
Serum Treatment Inactivado por calor
Concentración de endotoxinas ≤5 EU/mL
Concentración de hemoglobina ≤15 mg/dL
Grado de pureza o calidad contenedores
Condiciones de envío Congelado
Mostrar más Mostrar menos
Para uso diagnóstico in vitro.