Learn More
Gibco™ Suero fetal bovino, certificado, Estados Unidos
Asegure los sueros para el cultivo celular con sueros de menor riesgo viral de regiones libres de SFB
84.25€ - 788.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: ≤ 10 °C Condiciones de envío: Congelado |
---|---|
Age | Fetal |
País de origen | Estados Unidos |
Formulario | Líquido |
Tipo de producto | Suero fetal bovino |
Código de producto | Marca | Cantidad | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15555309
|
Gibco™
A3160401 |
50 mL | One Shot |
84.25€
50 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15565309
|
Gibco™
A3160402 |
10 x 50 mL | One Shot |
788.00€
paquete de 10 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11570506
|
Gibco™
16000044 |
500 mL | Frasco |
672.00€
500 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11560506
|
Gibco™
16000036 |
100 mL | Frasco(s) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Uso para una amplia variedad de tipos de células, especialmente líneas de células sensibles
- Con los niveles más bajos de endotoxinas y hemoglobina
- Nivel de endotoxinas: ≤5 EU/ml
- Nivel de hemoglobina: ≤10 mg/dl
- Origen: Estados Unidos
- Certificación ISO 13485, procesado en instalaciones registradas de la FDA
- Etiquetado para uso diagnóstico in vitro (conforme con las pruebas de mayor nivel de esterilidad de USP)
- Triple filtrado a 0,1 μm
- El frasco Gibco™ es más fácil de usar en la campana, reduce el riesgo de contaminación y le ayuda a realizar más coherentemente el cultivo celular
- El adhesivo extraíble de la etiqueta proporciona una referencia práctica del número de lote y la fecha de caducidad en el cuaderno electrónico de laboratorio
Cultivo celular, cultivo de células S2 de Drosophila, cultivo de células High Five™, cultivo de células de insectos, cultivo de células de mamíferos, cultivo de células Sf9 y Sf21
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: ≤ 10 °C Condiciones de envío: Congelado |
|
Estados Unidos | |
Suero fetal bovino | |
Estériles | |
≤5 EU/ml | |
contenedores |
Fetal | |
Líquido | |
Estándar (esterilizado mediante filtro) | |
Triple filtrado, 0,1 µm | |
≤15 mg/dL | |
Congelado |
Para uso diagnóstico in vitro.