Learn More
Gibco™ Anfotericina B
Código de producto. 11510496
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 ml
50 mL
Tamaño de la unidad:
20 ml
50 ml
11510496 20 ml 20 ml
11520496 50 mL 50 ml
2 options
Código de producto. 11510496
Marca: Gibco™ 15290018
Formulación de anfotericina B con deoxicolato sódico como agente emulsionante para mantener la suspensión
  • Previene el crecimiento de hongos al provocar un aumento de la permeabilidad de la membrana plasmática fúngica
  • El antimicótico Gibco™ Fungizone™ se usa para prevenir la contaminación de cultivos de células con levaduras y hongos multicelulares
  • Contiene 250 μg de anfotericina B y 205 μg de deoxicolato sódico por ml de agua destilada
  • La concentración de trabajo recomendada oscila entre 0,25 y 2,50 μg/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De – 5 °C a – 20 °C
Condiciones de envío: Congelado en hielo seco
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Concentración De 0,25 a 2,5 μg/ml
Formulario Líquido
Tipo de producto Antifúngico
Esterilidad Estéril con filtro
Para utilizar con (aplicación) Prevención de la contaminación del cultivo celular
Línea de productos Fungizone
Cantidad 20 ml
Condiciones de envío Hielo seco
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Morpholinoacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-Morpholinoacetophenone