Learn More
Gibco™ Antibiótico selectivo Geneticin™ (sulfato G418), polvo
Descripción
Geneticin™ Selective Antibiotic (G418 Sulfate) is produced by the bacterium Micromonospora rhodorangea and acts by binding the ribosome, thus inhibiting protein synthesis in both prokaryotic and eukaryotic cells. Resistance to Geneticin™ Selective Antibiotic (G418 Sulfate) is conferred by the E. coli APH (3') – I and APH (3') – II resistance genes. Gibco™ Geneticin™ Selective Antibiotic (G418 Sulfate) is used as a selective antibiotic in the concentration range of 100 - 200 μg/mL for bacteria, or 200 – 500 μg/mL for most mammalian cells. This product is supplied as a powder and should be made into a stock solution of 10 – 50 mg/mL in water. We offer a variety of cell culture antibiotics for your convenience.
La resistencia al antibiótico selectivo Geneticin™ (sulfato G418) se debe a los genes de resistencia E. coli APH (3) – I y APH (3) –II.
- Se utiliza como antibiótico selectivo en el rango de concentración de 100– 200 μg/ml para bacterias, o 200–500μ g/ml para la mayoría de las células de mamíferos
- Se suministra en forma de polvo y se debe convertir en una solución madre de 10 – 50 mg/ml en agua
Cultivo celular, clonación, cultivo de células S2 de Drosophila, cultivo de células High Five™, cultivo de células de insecto, cultivo de células de mamíferos, selección, cultivo de células Sf9 y Sf21, transfección, transformación
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Compliance
Se fabrica en instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales, que están registradas en la FDA de Estados Unidos como fabricante de productos sanitarios y que están certificadas según la norma ISO 13485.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 15 a 30 °C Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación |
| Tipo de célula | Células eucariotas, células procariotas |
| Concentración | De 10 a 50 μg/ml |
| Tipo de cultivo | Cultivo celular de mamíferos, cultivo celular de insectos |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Geneticin |
| Para utilizar con (aplicación) | Selección⁄generación de líneas celulares estables eucariotas |
| Línea de productos | Geneticin |
| Cantidad | 5 g |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Seguridad y manipulación
- Geneticin Selective Antibiotic (G418 Sulfate), Powder
- Peligro
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: O-2-amino-2,7-dideoxy-D-glycero-.alpha.-D-gluco-heptopyranosyl-(1.fwdarw.4)-O-[3-deoxy-4-C-methyl-3-