Learn More
Gibco™ Antibiótico selectivo Geneticin™ (sulfato G418), polvo
Código de producto. p-4918404
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
Product Code. Cantidad unitSize
10463982 1 g 1 g
11528676 5 g 5 g
11548676 25 g 25 g
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10463982
Brand: Gibco™ 11811023
This item is not returnable. View return policy
Lo produce la bacteria Micromonospora rhodorangea y actúa uniendo el ribosoma, por lo que inhibe la síntesis de proteínas tanto en células procariotas como eucariotas
Geneticin™ Selective Antibiotic (G418 Sulfate) is produced by the bacterium Micromonospora rhodorangea and acts by binding the ribosome, thus inhibiting protein synthesis in both prokaryotic and eukaryotic cells. Resistance to Geneticin™ Selective Antibiotic (G418 Sulfate) is conferred by the E. coli APH (3') – I and APH (3') – II resistance genes. Gibco™ Geneticin™ Selective Antibiotic (G418 Sulfate) is used as a selective antibiotic in the concentration range of 100 - 200 μg/mL for bacteria, or 200 – 500 μg/mL for most mammalian cells. This product is supplied as a powder and should be made into a stock solution of 10 – 50 mg/mL in water. We offer a variety of cell culture antibiotics for your convenience.
La resistencia al antibiótico selectivo Geneticin™ (sulfato G418) se debe a los genes de resistencia E. coli APH (3) – I y APH (3) –II.
  • Se utiliza como antibiótico selectivo en el rango de concentración de 100– 200 μg/ml para bacterias, o 200–500μ g/ml para la mayoría de las células de mamíferos
  • Se suministra en forma de polvo y se debe convertir en una solución madre de 10 – 50 mg/ml en agua
Cultivo celular, clonación, cultivo de células S2 de Drosophila, cultivo de células High Five™, cultivo de células de insecto, cultivo de células de mamíferos, selección, cultivo de células Sf9 y Sf21, transfección, transformación
Order Info
Condición de envío:Temperatura ambiente
Compliance
Se fabrica en instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales, que están registradas en la FDA de Estados Unidos como fabricante de productos sanitarios y que están certificadas según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 15 a 30 °C
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación
Tipo de célula Células eucariotas, células procariotas
Concentración De 10 a 50 μg/ml
Formulario Polvo
Tipo de producto Geneticin
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Selección⁄generación de líneas celulares estables eucariotas
Línea de productos Geneticin
Cantidad 1 g
Condiciones de envío Temperatura ambiente
compliance-icons
Product Identifier
  • GENETICIN
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Hazard Statement
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: D-Streptamine, O-2-amino-2,7-dideoxy-D-glycero-.alp ha.-D-gluco-heptopyranosyl-(1.fwdarw. 4)-O-[3-de